Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200602-1G PC200602-250MG
APOSPC200602-1GEA 3500 DKK
APOSPC200602-1G APOSPC200602-250MG
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₈ClF₂NO₂
Smeltepunkt: 55…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173416
CAS-nummer: 311346-69-7