2-Amino-5-fluorbenzothiazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200600-1G PC200600-5G
APOSPC200600-1GEA 0 DKK
APOSPC200600-1G APOSPC200600-5G
2-Amino-5-fluorbenzothiazol
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₅FN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664560
CAS-nummer: 20358-07-0