4-Brom-2,6-difluoranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2006-100G PC2006-25G
APOSPC2006-100GEA 414 DKK
APOSPC2006-100G APOSPC2006-25G
4-Brom-2,6-difluoranilin 97%
4-Brom-2,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013389
CAS-nummer: 67567-26-4