2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200570-1G PC200570-5G
APOSPC200570-1GEA 849 DKK
APOSPC200570-1G APOSPC200570-5G
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
Formel: C₉H₉FO₃
Smeltepunkt: 114…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02295725
CAS-nummer: 2967-70-6