4-Chlor-6-Fluor-2-methylquinolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200558-1G PC200558-5G
APOSPC200558-1GEA 393 DKK
APOSPC200558-1G APOSPC200558-5G
4-Chlor-6-Fluor-2-methylquinolin
4-Chlor-6-Fluor-2-methylquinolin
Formel: C₁₀H₇ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272332
CAS-nummer: 18529-01-6