(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200534-10G
PC200534-1G
PC200534-5G
APOSPC200534-10GEA
1860
DKK
APOSPC200534-10G
APOSPC200534-1G
APOSPC200534-5G
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Formel:
C₈H₇FO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02295721 CAS-nummer: 404-98-8 |