Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200509-1G PC200509-250MG
APOSPC200509-1GEA 1450 DKK
APOSPC200509-1G APOSPC200509-250MG
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₂FNO₃
Smeltepunkt: 58…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09756447
CAS-nummer: 954230-39-8