4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200402-10G PC200402-1G PC200402-5G
APOSPC200402-10GEA 4610 DKK
APOSPC200402-10G APOSPC200402-1G APOSPC200402-5G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436597
CAS-nummer: 705-24-8