4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC2004-1G PC2004-25G PC2004-5G PC2004-100G
APOSPC2004-1GEA 110 DKK
APOSPC2004-1G APOSPC2004-25G APOSPC2004-5G APOSPC2004-100G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molekylvægt: 205.57
Kogepunkt: 100…105 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 64…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190117
CAS-nummer: 1735-54-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III