Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200374-1G PC200374-5G
APOSPC200374-1GEA 0 DKK
APOSPC200374-1G APOSPC200374-5G
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Formel: C₅H₄BF₃KN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038543
CAS-nummer: 1111732-87-6