6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC200355-1G PC200355-250MG PC200355-5G
APOSPC200355-1GEA 251 DKK
APOSPC200355-1G APOSPC200355-250MG APOSPC200355-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781444
CAS-nummer: 885520-23-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III