4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200353-1G PC200353-500MG
APOSPC200353-1GEA 4590 DKK
APOSPC200353-1G APOSPC200353-500MG
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₁₅H₁₀F₃IN₂O₄
Molekylvægt: 466.16 g/mol
Smeltepunkt: 225…226 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20921595
CAS-nummer: 1353878-20-2