Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200348-1G PC200348-500MG
APOSPC200348-1GEA 2710 DKK
APOSPC200348-1G APOSPC200348-500MG
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₀FNO₃
Smeltepunkt: 43…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16159159
CAS-nummer: 159768-51-1