4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200340-1G PC200340-500MG
APOSPC200340-1GEA 2730 DKK
APOSPC200340-1G APOSPC200340-500MG
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Formel: C₁₅H₁₁F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18425410
CAS-nummer: 273727-19-8