3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200339-5G PC200339-25G
APOSPC200339-5GEA 567 DKK
APOSPC200339-5G APOSPC200339-25G
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Formel: C8H4FNO
Kogepunkt: 205 °C
Smeltepunkt: 82…84 °C
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974123
CAS-nummer: 1003708-42-6