Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200338-1G PC200338-500MG
APOSPC200338-1GEA 3240 DKK
APOSPC200338-1G APOSPC200338-500MG
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₆ClF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 115…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22373662
CAS-nummer: 855345-12-9