N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200334-1G PC200334-500MG
APOSPC200334-1GEA 2520 DKK
APOSPC200334-1G APOSPC200334-500MG
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formel: C₉H₇F₃INO₂
Molekylvægt: 345.06 g/mol
Smeltepunkt: 143…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06408815
CAS-nummer: 874814-76-3