Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200333-1G
PC200333-500MG
APOSPC200333-1GEA
1360
DKK
APOSPC200333-1G
APOSPC200333-500MG
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₈BrFO₃ Smeltepunkt: 36…38 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20482372 CAS-nummer: 1007455-22-2 |