2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200331-1G PC200331-500MG
APOSPC200331-1GEA 1860 DKK
APOSPC200331-1G APOSPC200331-500MG
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Formel: C₉H₉FN₄
Molekylvægt: 192.2 g/mol
Smeltepunkt: 145…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20921599
CAS-nummer: 1353878-22-4