Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200327-500MG PC200327-1G
APOSPC200327-500MGEA 4200 DKK
APOSPC200327-500MG APOSPC200327-1G
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂
Smeltepunkt: 219…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12498719
CAS-nummer: 1171919-18-8