tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200319-1G PC200319-500MG
APOSPC200319-1GEA 2030 DKK
APOSPC200319-1G APOSPC200319-500MG
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₀FN₃O₅
Smeltepunkt: 117…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22373671
CAS-nummer: 1379526-99-4