Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200315-500MG PC200315-250MG PC200315-1G
APOSPC200315-500MGEA 1430 DKK
APOSPC200315-500MG APOSPC200315-250MG APOSPC200315-1G
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₃
Smeltepunkt: 181…182 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12498703
CAS-nummer: 932041-12-8