2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200314-1G PC200314-500MG PC200314-5G
APOSPC200314-1GEA 2030 DKK
APOSPC200314-1G APOSPC200314-500MG APOSPC200314-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₃
Molekylvægt: 235.02 g/mol
Smeltepunkt: 188…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21333206
CAS-nummer: 91659-19-7