4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200307-500MG PC200307-1G
APOSPC200307-500MGEA 3830 DKK
APOSPC200307-500MG APOSPC200307-1G
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₉H₆ClF₃N₄
Smeltepunkt: 167…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622823
CAS-nummer: 1242267-93-1