2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200306-1G PC200306-500MG
APOSPC200306-1GEA 4430 DKK
APOSPC200306-1G APOSPC200306-500MG
2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formel: C₁₁H₉ClF₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14581653
CAS-nummer: 1203897-93-1