[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC200302-1G PC200302-500MG
APOSPC200302-1GEA 5440 DKK
APOSPC200302-1G APOSPC200302-500MG
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Molekylvægt: 211.57 g/mol
Kogepunkt: 140 °C/0.9mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622807
CAS-nummer: 1228182-61-3