tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile, N-BOC protected
PC200299-1G PC200299-500MG
APOSPC200299-1GEA 4700 DKK
APOSPC200299-1G APOSPC200299-500MG
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₁₃F₃N₂O₃
Smeltepunkt: 303…304 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20921578
CAS-nummer: 1353877-93-6