Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200298-1G PC200298-500MG
APOSPC200298-1GEA 7990 DKK
APOSPC200298-1G APOSPC200298-500MG
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel: C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₂
Molekylvægt: 323.7 g/mol
Smeltepunkt: 75…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025894
CAS-nummer: 1147979-45-0