Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200297-1G PC200297-500MG
APOSPC200297-1GEA 4700 DKK
APOSPC200297-1G APOSPC200297-500MG
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 97…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827781
CAS-nummer: 1186405-14-0