Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200295-1G PC200295-500MG
APOSPC200295-1GEA 4700 DKK
APOSPC200295-1G APOSPC200295-500MG
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Molekylvægt: 254.6 g/mol
Smeltepunkt: 131…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12498715
CAS-nummer: 1171919-10-0