Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 3-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
PC200292-1G PC200292-500MG
APOSPC200292-1GEA 4700 DKK
APOSPC200292-1G APOSPC200292-500MG
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Formel: C₉H₇ClF₃NO₂
Kogepunkt: 74…76 °C/0,3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14581663
CAS-nummer: 1198475-44-3