3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200290-1G PC200290-500MG
APOSPC200290-1GEA 4700 DKK
APOSPC200290-1G APOSPC200290-500MG
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₃BrFN₃O₂
Smeltepunkt: 197…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20444429
CAS-nummer: 1353877-95-8