2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200288-1G PC200288-500MG
APOSPC200288-1GEA 3540 DKK
APOSPC200288-1G APOSPC200288-500MG
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formel: C₈H₃ClF₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14581666
CAS-nummer: 1203898-23-0