5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200287-1G PC200287-500MG
APOSPC200287-1GEA 5410 DKK
APOSPC200287-1G APOSPC200287-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₅BrF₃N
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094968
CAS-nummer: 1198475-24-9