4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200285-1G PC200285-500MG PC200285-5G
APOSPC200285-1GEA 2220 DKK
APOSPC200285-1G APOSPC200285-500MG APOSPC200285-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formel: C₉H₄ClF₃N₂
Smeltepunkt: 65…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793683
CAS-nummer: 52353-35-2