6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200284-1G PC200284-500MG
APOSPC200284-1GEA 3900 DKK
APOSPC200284-1G APOSPC200284-500MG
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel: C₁₀H₉F₃N₄
Smeltepunkt: 213…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16890144
CAS-nummer: 1242267-90-8