3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200283-1G PC200283-250MG
APOSPC200283-1GEA 3310 DKK
APOSPC200283-1G APOSPC200283-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
Formel: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
Molekylvægt: 280.68 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11553058
CAS-nummer: 1092352-80-1