Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200281-1G PC200281-500MG
APOSPC200281-1GEA 3540 DKK
APOSPC200281-1G APOSPC200281-500MG
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Formel: C₁₄H₁₀ClFN₂O₂
Smeltepunkt: 132…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18904318
CAS-nummer: 1296225-23-4