1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC200280-1G PC200280-500MG
APOSPC200280-1GEA 2730 DKK
APOSPC200280-1G APOSPC200280-500MG
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Molekylvægt: 265.67 g/mol
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00892750
CAS-nummer: 132834-56-1