4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200279-1G PC200279-500MG
APOSPC200279-1GEA 3900 DKK
APOSPC200279-1G APOSPC200279-500MG
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formel: C₁₀H₉F₃N₄
Smeltepunkt: 136…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793700
CAS-nummer: 303148-88-1