4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200278-1G PC200278-500MG
APOSPC200278-1GEA 3900 DKK
APOSPC200278-1G APOSPC200278-500MG
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₈H₇F₃N₂O₃S
Smeltepunkt: 158…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827810
CAS-nummer: 1186404-89-6