5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200273-1G PC200273-500MG
APOSPC200273-1GEA 3900 DKK
APOSPC200273-1G APOSPC200273-500MG
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₁₃F₃N₄O
Molekylvægt: 262.24 g/mol
Smeltepunkt: 101…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100216
CAS-nummer: 1048912-73-7