4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200269-1G PC200269-500MG
APOSPC200269-1GEA 2730 DKK
APOSPC200269-1G APOSPC200269-500MG
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₄H₁₄F₃N₅
Molekylvægt: 309.3 g/mol
Smeltepunkt: 133…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100243
CAS-nummer: 1048913-94-5