1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200267-1G PC200267-500MG
APOSPC200267-1GEA 2730 DKK
APOSPC200267-1G APOSPC200267-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Formel: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
Smeltepunkt: 177…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14584839
CAS-nummer: 1221794-66-6