2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200265-1G PC200265-500MG
APOSPC200265-1GEA 3900 DKK
APOSPC200265-1G APOSPC200265-500MG
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Kogepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14525480
CAS-nummer: 888327-38-6