2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200264-1G PC200264-500MG
APOSPC200264-1GEA 4750 DKK
APOSPC200264-1G APOSPC200264-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formel: C₇HCl₂F₃N₂
Smeltepunkt: 51…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14581647
CAS-nummer: 1198475-29-4