2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200263-1G PC200263-500MG
APOSPC200263-1GEA 4750 DKK
APOSPC200263-1G APOSPC200263-500MG
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆HCl₂F₃IN
Smeltepunkt: 156…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025903
CAS-nummer: 1160474-55-4