8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200261-1G PC200261-500MG
APOSPC200261-1GEA 1860 DKK
APOSPC200261-1G APOSPC200261-500MG
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₆Cl₂F₃N₃S
Smeltepunkt: 175…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16890142
CAS-nummer: 1242267-83-9