3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200258-1G PC200258-500MG
APOSPC200258-1GEA 3900 DKK
APOSPC200258-1G APOSPC200258-500MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄BrF₃N₂
Smeltepunkt: 214…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827794
CAS-nummer: 1186404-83-0