3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200257-1G PC200257-500MG
APOSPC200257-1GEA 3900 DKK
APOSPC200257-1G APOSPC200257-500MG
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₄BrClF₃N
Smeltepunkt: 89…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827786
CAS-nummer: 1186404-58-9